Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques carrées standard
Code produit 15788167 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15788167 140 x 140 x 22 mm 500 pièces
15778167 85 x 85 x 24 mm 500 pièces
15768167 46 x 46 x 8 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15788167
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les barquettes de pesée antistatiques carrées standard sont des barquettes flexibles en polystyrène dotées de surfaces lisses.
  • Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
  • Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de température -10 °C à +70 °C (14 °F à 158 °F).
  • Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
  • Les bords arrondis simplifient le transfert.
  • Antistatiques.
  • 3 tailles.
  • Boîte de 500.
  • Tous sont conformes à la norme FDA / alimentaire.
  • Jetable.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Quantité 500 Pk.
Plage de températures (impériale) de 14 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -10°C à +70°C
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 22 mm
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (impériale) 5,5 in
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 22 mm
Hauteur (impériale) 0,9 in