Learn More
Fisherbrand™ Aide à la verticalisation sur patins avec repose-pieds
Code produit 17776689 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type : Chaise
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17776689 Type : Chaise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17776689
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le support le plus flexible pour les lieux où le travail se fait assis, debout ou les deux. Cette aide à la verticalisation est dotée d’un rembourrage en mousse PU antidérapante, offrant une sécurité et un confort maximum. Elle est déclinée en une large g
  • Peut être utilisé comme tabouret de laboratoire ou comme aide à la verticalisation
  • Avec support arrière intégré
  • Rotation du siège sur 360°
  • Gamme de hauteurs particulièrement étoffée : Hauteur la plus basse : Sert de tabouret / Hauteur la plus élevée : Sert d’aide à la verticalisation
  • Construction solide, extrêmement robuste
  • 10 ans de garantie
Spécification
Type de produit Chaise
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 510 à 780 mm
Réglable Réglable en hauteur
Certifications/Conformité Marque GS pour la sécurité testée conformément à la norme DIN 68877
Finition Mousse en PU
À utiliser avec (application) Pour le travail en laboratoire effectué debout
Matériau de la monture Aluminium poli
Comprend Siège, ressort pneumatique, protection de ressort pneumatique, base en étoile à 5 branches, patins
Type de levage Réglage de la hauteur à levage pneumatique
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège Réglable de 510 à 780 mm
Garantie 10 ans
Poids (métrique) 13 kg
Type de roue Patins
Largeur (métrique) 640 mm
Avec dossier Oui
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Type de siège Hauteur de paillasse élevée
Afficher plus Afficher moins
Conforme aux normes de biosécurité S1 et S2, conformes aux BPF