Learn More
Fisherbrand™ Anneaux découpés recouverts de caoutchouc
Code produit 11725626 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11725626 50 mm 1 pièce
11745626 100 mm 1 pièce
11765626 150 mm -
11735626 75 mm 1 pièce
11755626 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11725626
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec section découpée pour faciliter le retrait de l’équipement.
  • Avec anneaux recouverts de caoutchouc
  • La longueur de la tige jusqu'au centre de la tête est d'environ 60 mm.
  • Fabriqués en acier doux avec des joints soudés
  • Zingué
Spécification
Matériau Acier doux
Diamètre (métrique) interne 50 mm
Type de produit Anneau Stativ
Description Section découpée
Finition Acier zingué, revêtu de caoutchouc