Learn More
R&L Enterprises™ Anneaux de support avec noix de serrage
Code produit 10796945 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
75 mm
100 mm
130 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10796945 100 mm 1 pièce
11729037 75 mm 1 pièce
12996836 130 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10796945
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires.
  • Noix de serrage avec vis de serrage à tête en plastique
  • Accueillent les tiges de 8 mm à 12,5 mm de diamètre
  • Les dimensions indiquées correspondent au diamètre interne de l’anneau x distance entre le centre de la noix de serrage et
Spécification
Matériau Acier
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Comprend Avec prise
À utiliser avec (application) Pour tiges