Learn More
Staurosporine, MedChemExpress
Descrizione
Staurosporine is a potent, ATP-competitive and non-selective inhibitor of protein kinases with IC50s of 6 nM, 15 nM, 2 nM, and 3 nM for PKC, PKA, c-Fgr, and Phosphorylase kinase respectively. Staurosporine also inhibits TAOK2 with an IC50 of 3 μM. Staurosporine is an apoptosis inducer.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Staurosporine |
| CAS | 62996-74-1 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H26N4O3 |
| Quantity | 2 mg |
| Synonym | Antibiotic AM-2282 STS AM-2282 |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (133.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1)C2=C1C3=C(C4=C2C5=C(C=CC=C5)N4[C@H]6C[C@@H](NC)[C@@H](OC)[C@]7(C)O6)N7C8=CC=CC=C83 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.53 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?