Learn More
Fisherbrand™ Pinces droites en acier inox
Code produit 11503502 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11503502 200 mm 1 pièce
11593492 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11503502
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats maximaux grâce à des pinces de laboratoire pour les réactions chimiques à haute température. Fabriqués en acier inox durable, ces pinces droites en acier inox Clifton™ assurent un contrôle précis de la préhension, du levage, de la rotation et du transfert de matériaux résistants à la chaleur et autres dans un environnement de laboratoire.
  • Pinces droites de laboratoire
  • Acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
  • Conçue pour une résistance à la corrosion et une durabilité idéales pour les activités quotidiennes en laboratoire
  • Consommables métalliques de laboratoire
  • Acier inox 304 le plus fin résistant à la corrosion
  • Fournit une résistance à la corrosion qui empêche la contamination du produit
Spécification
Type de produit Pinces de creuset
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Acier