Learn More
R&L Enterprises™ Porte-bouteilles de gaz en acier
Code produit 12975961 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Cylindre de 146 mm de diamètre
Cylindre de 178 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12975961 Cylindre de 146 mm de diamètre 1 pièce
12985961 Cylindre de 178 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12975961
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un support solide et sûr pour les bouteilles de gaz en laboratoire. Les porte-bouteilles de gaz en acier R&L Enterprises™ sont fortement fabriqués en acier revêtu de nylon.
  • Disponible en deux tailles différentes
  • La dimension donnée est le diamètre maximal de la bouteille accueillie
Spécification
Matériau Acier
Capacité Cylindre de 146 mm de diamètre
Type de produit Porte-bouteilles de gaz
À utiliser avec (équipement) Cylindrique