Learn More
R&L Enterprises™ Porte-bouteilles de gaz en acier
Code produit 12985961 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Cylindre de 146 mm de diamètre
Cylindre de 178 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12985961 Cylindre de 178 mm de diamètre 1 pièce
12975961 Cylindre de 146 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12985961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Offre un support solide et sûr pour les bouteilles de gaz en laboratoire. Les porte-bouteilles de gaz en acier R&L Enterprises™ sont fortement fabriqués en acier revêtu de nylon.
  • Disponible en deux tailles différentes
  • La dimension donnée est le diamètre maximal de la bouteille accueillie
Spécification
Matériau Acier
Capacité Cylindre de 178 mm de diamètre
Type de produit Porte-bouteilles de gaz
À utiliser avec (équipement) Cylindrique