Learn More
Fisherbrand™ Anneaux de support en acier avec tige
Code produit 12388149 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
50 mm
70 mm
100 mm
127 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
12388149 100 mm 1 pièce
12976836 127 mm 1 pièce
12986836 150 mm 1 pièce
12956836 70 mm 1 pièce
12946836 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12388149
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Les anneaux de support en acier Fisherbrand™ avec tige sont fabriqués en acier doux.
  • Tiges de 8 mm de diamètre
  • Longueur de tige de 140 mm
  • Anneaux de différents diamètres
Spécification
Matériau Acier
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Type de produit Anneau fermé