Learn More
R&L Enterprises™ Toile métallique en acier
Code produit 12968950 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12968950 150 x 150 mm 10 pièces
12958950 125 x 125 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12968950
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un excellent support aux béchers et autres éléments de verrerie lors du chauffage sur des supports à anneaux et des trépieds. R&L Enterprises™ La toile métallique en fil d'acier est un carré plat fabriqué à partir d'un treillis d'acier.
  • Bords non effilochés
  • Durable et incassable
  • Excellente distribution de chaleur
Spécification
Type de produit Toile métallique
Centre en céramique Centre en céramique
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm
Bords Sans effilochure
Quantité 10/boîte
Forme Carré
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Acier
Largeur (métrique) 150 mm