Learn More
Electrothermal™ Station de réaction de chauffage et d’agitation STEM RS1000
Code produit 12759028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Ambiant +5° jusqu'à 150 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
12759028 Ambiant +5° jusqu'à 150 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12759028 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3663011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.00€
    6247.20€ / 1 pièces
    Économisez 472.80€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez-les pour exécuter une grande variété d’applications, de la simple synthèse en laboratoire à l’optimisation et la sélection des procédés dans l’industrie. La station de réaction de chauffage et d’agitation Electrothermal™ comprend 10 positions pouvant être programmées pour fonctionner en simultané à la même température et vitesse d’agitation.
  • Station de réaction à 10 emplacements
  • Conçu pour des récipients de 24 mm / 25 mm de diamètre
  • Peut accueillir des récipients de 16 mm et d’autres diamètres avec des manchons adaptateurs appropriés
  • Tailles des échantillons : de 1 à 25 ml
  • Plage de températures contrôlée allant d’une température ambiante de +5°C à 150°C
  • Haute vitesse d’agitation de 400 à 2000 tr/min
  • Commande manuelle et commande externe via les ports d’interface RS232/RS485.
  • Format compact pour une intégration facile sur une plateforme robotique
  • Faibles coûts de fonctionnement pour le RS1000, avec une consommation de seulement 300 W.
Spécification
Capacité 1 à 25 ml par position
No. of Places 10 positions
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 150 °C
Temps de chauffage 15 minutes
Vitesse 400 à 2000 tr/min
Stabilité de la température ±0,5°C
Dimensions (L x l x H) 80 x 150 x 305 mm
Poids à l’expédition (métrique) 4 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Tension 230 V
Puissance 300 w
Fréquence 50/60 Hz