Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Cardiomyocyte Freezing Medium
Catalog No. 16337305
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Packungsgröße:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
16337305 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16337305 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 05030
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Medium for cryopreserving hPSC-derived cardiomyocytes
  • STEMdiff™ Cardiomyocyte Freezing Medium can be used to cryopreserve cardiomyocytes derived from human pluripotent stem cells (hPSCs) and maintained in STEMdiff™ Cardiomyocyte Maintenance Medium (Catalog #05020)
  • STEMdiff™ Cardiomyocyte Dissociation Kit (Catalog #05025) is required for dissociating cardiomyocytes prior to freezing
  • After thawing using STEMdiff™ Cardiomyocyte Support Medium (Catalog #05027), the cardiomyocytes can be used in various downstream applications and analyses
  • This medium supports hPSC-derived cardiomyocytes generated using STEMdiff™ Cardiomyocyte Differentiation Kit (Catalog #05010)
Spezifikation
Cell Type Cardiomyocytes, PSC-Derived
For Use With (Application) Cryopreservation
Quantity 50 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.