Learn More
Merck Systèmes de filtration sous vide Stericup™ à ouverture rapide GP stérile
Code produit 15780319 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la membrane:
12,5 cm
Unit Size:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) de la membrane Unit Size
15780319 12,5 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15780319 Supplier Merck Supplier No. S2GPU05RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    260.99€ / 12 pièces
    Économisez 130.01€
    33% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Pour les applications à filtre stérile.
Système de filtration sous vide Stericup à ouverture rapide GP stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Usage unique
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 40 cm2
À utiliser avec (application) Stérilisation des milieux de culture tissulaire, des protéines et de l’ADN
Température (métrique) Max 45°C
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 500 mL
Volume (métrique) de rétention 2,4 mL
Volume (métrique) du collecteur 500 ml
Volume (métrique) supérieur 500 ml
Hauteur (métrique) 263 mm
Diamètre (métrique) de la membrane 12,5 cm