Learn More
Merck Stericup™ Systèmes de filtration à ouverture rapide pour flacons sous vide stériles GV
Code produit 16398617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du collecteur:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
1 000 ml
Volume (métrique) supérieur:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
12 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du collecteur Volume (métrique) supérieur Conditionnement
16398617 250 ml 250 ml 12 pièces
16349441 150 ml 150 ml 12 pièces
16395978 500 ml 500 ml 12 pièces
16359441 1 000 ml 500 ml 12 pièces
16369441 1000 mL 1000 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16398617 Fournisseur Merck Code fournisseur S2GVU02RE
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stericup™ Les flasques à réservoir à dégagement rapide sont dotées d'un bouchon de sécurité à fermeture clic qui assure une prise en main sûre de votre filtre à bouteille, par temps humide ou sec.
Le Stericup™ Le système de filtration sous vide est le procédé à usage unique et jetable le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il combine un Steritop™ Unité de filtration avec flacon récepteur pour le traitement et le stockage de volumes de 150 mL à 1000 mL dans un format unique, prêt à l'emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser Steritop™ Dispositifs à bouchon de bouteille avec votre propre flacon ou bouteille de capture stérile.
Caractéristiques& Avantages
  • Durapore™ Membrane à faible liaison (PVDF) pour une liaison protéique ultra-faible afin de minimiser l'absorption et la perte de protéines.
  • L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
  • Base stable et conception ergonomique pour une prise en main facile. Stericup™ Ce dispositif permet à tout utilisateur d'effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail sous une hotte à flux laminaire.
  • Fond encastré de Stericup™ Les flacons récepteurs permettent d'empiler facilement les flacons dans les espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PVDF
Porosité 0,22 μm
Volume (métrique) 250 ml
Volume (métrique) du collecteur 250 ml
Volume (métrique) supérieur 250 ml
Diamètre (métrique) de la membrane 73 mm