Learn More
Greiner Bio-One Pipettes d’aspiration stériles, 2 ml
Code produit 10763934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10763934 2 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10763934 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 710183
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipetage sans gouttes avec une précision maximale.
  • Sans DNase, Rnase, ADN humain Apyrogène, non cytotoxiques
  • Clarté optique élevée, précision maximale
  • Transparent, graduation facilement lisible
  • La bandelette Schellbach verticaleet colorée facilite considérablement la lectu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Exemptes de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes Contenu non cytotoxique.
Description Aspiration - sans filtre synthétique
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Non
Type d’emballage Conditionnement individuel dans un emballage en plastique / papier
Couleur Clear
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 277 mm
Type Aspirating Pipet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipet Filler