Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques standard stériles jetables
GREENER_CHOICE
Code produit 11879660 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,10 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Type de pointe:
Étalon
Tolérance:
plusmn; 0,04 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn;1 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,2 ml
plusmn; 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Type de pointe Tolérance unitSize
11879660 1 ml 0,01 mL Étalon plusmn;0,02 ml 1000 pièces
11889660 2 ml 0,01 mL Étalon plusmn; 0,04 ml 500 pièces
11899660 5 ml 0,10 mL Étalon plusmn; 0,1 ml 500 pièces
11809670 10 ml 0,1 mL Étalon plusmn; 0,2 ml 500 pièces
11819670 25 ml 0,2 ml Étalon plusmn; 0,5 ml 200 pièces
11829670 50 ml 0,5 ml Étalon plusmn;1 ml 100 pièces
10421645 50 ml 0,5 ml Étalon plusmn;1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11879660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    105.51€ / 1000 pièces
    Économisez 123.49€
    53% de réduction
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette en PS avec graduations négatives sur toutes les tailles
Les pipettes sérologiques stériles jetables Fisherbrand™ sont dotées d’un embout standard. En PS avec graduations négatives sur toutes les tailles. Produit certifié conforme ASTM E 934, ASTM E 1380.
  • Graduations ascendantes et descendantes sur l’ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
  • Pipettes stériles et hydrophobes
  • Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
  • Sans bande de grossissement
  • Emballage extérieur recyclable
  • Conditionnement en vrac
  • La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; sans DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Conception conforme aux exigences de la norme ASTM™ E 934 ; conformité à la norme ASTM E 1380 pour le codage couleur. Produit étalonné pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer/fonctionner par soufflage
Certifications/Conformité ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Graduations négatives 0,4 ml
Quantité 1000/carton, 50/boîte, 20 boîte/carton.
Type de pointe Étalon
Tolérance plusmn;0,02 ml
Type d’emballage En vrac
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui