Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques standard stériles jetables
Code produit 11899660 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,10 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Type de pointe:
Étalon
Tolérance:
plusmn; 0,04 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn;1 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,2 ml
plusmn; 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Type de pointe Tolérance Conditionnement
11899660 5 ml 0,10 mL Étalon plusmn; 0,1 ml 500 pièces
11879660 1 ml 0,01 mL Étalon plusmn;0,02 ml 1000 pièces
11889660 2 ml 0,01 mL Étalon plusmn; 0,04 ml 500 pièces
11809670 10 ml 0,1 mL Étalon plusmn; 0,2 ml 500 pièces
11819670 25 ml 0,2 ml Étalon plusmn; 0,5 ml 200 pièces
11829670 50 ml 0,5 ml Étalon plusmn;1 ml 100 pièces
10421645 50 ml 0,5 ml Étalon plusmn;1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11899660
En stock
Ajouter au panier
Edge
Añadir a la cesta
Pipette en PS avec graduations négatives sur toutes les tailles
Les pipettes sérologiques stériles jetables Fisherbrand™ sont dotées d’un embout standard. En PS avec graduations négatives sur toutes les tailles. Produit certifié conforme ASTM E 934, ASTM E 1380.
  • Graduations ascendantes et descendantes sur l’ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
  • Pipettes stériles et hydrophobes
  • Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
  • Sans bande de grossissement
  • Emballage extérieur recyclable
  • Conditionnement en vrac
  • La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; sans DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Conception conforme aux exigences de la norme ASTM™ E 934 ; conformité à la norme ASTM E 1380 pour le codage couleur. Produit étalonné pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Étalonnage Pour délivrer/fonctionner par soufflage
Certifications/Conformité ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,10 mL
Graduations négatives 2 ml
Quantité 50/sachet, 500/boîte
Type de pointe Étalon
Tolérance plusmn; 0,1 ml
Type d’emballage En vrac
Volume (impérial) 0,16 oz.
Couleur Bleu
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.