Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert graduées, stériles
Code produit 13489108 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
Longueur (métrique):
150 mm
155 mm
Volume (métrique) de distribution:
33 μl
40 μl
Type d’emballage:
25 boîtes intérieures de 20
50 boîtes intérieures de 10
Emballage individuel
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Volume (métrique) de distribution Type d’emballage unitSize
13489108 1 ml 150 mm 33 μl Emballage individuel 500 pièces
13419118 1 ml 150 mm 33 μl 50 boîtes intérieures de 10 500 pièces
13469108 3 ml 155 mm 40 μl Emballage individuel 500 pièces
13409118 3 ml 155 mm 40 μl 25 boîtes intérieures de 20 500 pièces
13479108 3 ml 155 mm 40 μl 50 boîtes intérieures de 10 500 pièces
13429118 1 ml 150 mm 33 μl 25 boîtes intérieures de 20 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13489108
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PE basse densité.
  • De couleur transparente
  • Contient des graduations
  • Stérile
Spécification
Matériau PEBD
Gouttes/ml 30
Graduée Oui
Graduations 1 ml
Quantité 500boîte
Volume (métrique) de distribution 33 μl
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette de transfert