Learn More
Greiner Bio-One Anse d’inoculation stérile
Code produit 10707682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Quantité:
2000/paquet
600/paquet
Conditionnement:
2000 pièces
600 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
10707682 Bleu 600/paquet 600 pièces
10659021 Blanc 2000/paquet 2000 pièces
10342651 Jaune 600/paquet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10707682 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 731171
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transfère l’inoculum pour le repiquage. Les anses d’inoculation stériles Greiner Bio-One™ sont idéales pour récupérer l’inoculum à partir d’une culture de micro-organismes.
  • Anses flexibles pour un prélèvement et une inoculation simplifiés
  • Stérilisation par irradiation
  • Pour la recherche uniquement ; ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Volume 10 μl
Longueur (impériale) 7.87 in.
Longueur (métrique) 200mm
Matériau Polystyrene
Stérilité Stérile
Dimensions Standard
Couleur Bleu
Type de produit Inoculating Loop
Quantité 600/paquet