Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 1 μl)
Code produit 15792115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 sachets de 20
800 sachets de 20
Type d’emballage:
Sachet Microseal
Sachet Microseal, Ecopack
Sachets microscellés
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Stérilité Conditionnement
15792115 50 sachets de 20 Sachet Microseal Irradié aux rayons gamma 1000 pièces
15762115 800 sachets de 20 Sachet Microseal, Ecopack Fabrication aseptique 16000 pièces
15772115 800 sachets de 20 Sachet Microseal, Ecopack Irradié aux rayons gamma 16000 pièces
15782115 50 sachets de 20 Sachets microscellés Fabrication aseptique 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15792115 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur C4G
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues pour les procédures quantitatives telles que l’échantillonnage, les dilutions en série et l’inoculation bactérienne.
  • Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
  • Rigidité moyenne
  • Anses de culture (longueur : 200 mm)
  • Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
  • Volume : 1 μL
  • Couleur : Bleu
Spécification
Jetable Usage unique
Volume 1 μl
Diameter (English) Inside 0,04 in
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Longueur (impériale) 7,87 in
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Stérilité Irradié aux rayons gamma
Couleur Bleu
Type de produit Anses de culture en plastique
Longueur (impériale) de la poignée 7,87 in
Quantité 50 sachets de 20
Type d’emballage Sachet Microseal
Calibré Oui