Learn More
Corning™ Gosselin™ Sacs mélangeurs stériles en polyéthylène
Code produit 12682255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
400 mL
3500 mL
Conditionnement:
2500 pièces
4500 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12682255 400 mL 2500 pièces
11815390 80 mL 4500 pièces
11770545 3500 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12682255 Fournisseur Corning™ Code fournisseur SM202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00€
    395.85€ / 2500 pièces
    Économisez 41.15€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour tous types de Stomacher machines et autres mélangeurs à palettes. Corning™ Gosselin™ Les sacs mélangeurs stériles en polyéthylène sont stérilisés par irradiation.
  • Avec certificat de stérilisation décollable
  • Avec bande d’écriture blanche de 50 mm sur un côté long
  • Disponibilité avec un filtre complet ou latéral
  • Disponibilité en plusieurs tailles de sachets/boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Utilisé dans les produits laitiers, l’industrie
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Nb par paquet 25/sachet
Quantité 2 500/carton
Capacité (métrique) 400 mL
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 180 mm
Épaisseur (métrique) 70 μm