Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE
Code produit 11542783 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
540 mL
720 mL
2250 ml
3500 mL
Comprend:
Pas de zone d’écriture
Surface d’écriture
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
11542783 720 mL Surface d’écriture 1000 pièces
11562783 2250 ml Surface d’écriture 1000 pièces
11572783 3500 mL Surface d’écriture -
11532773 540 mL Pas de zone d’écriture 1000 pièces
11532783 540 mL Surface d’écriture 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11542783
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus avec un système de fermeture à fil métallique rond torsadé et des languettes de sécurité anti-perforation. Une fois scellés, les sachets d’échantillonnage stériles en PE Fisherbrand™ offrent une étanchéité garantie.
  • En polyéthylène vierge pliant et hautement résistant 
  • Sachets stériles en polyéthylène transparent sans joints latéraux
  • Choisissez une zone de marquage claire ou blanche pour les annotations écrites
  • Tirettes pratiques pour ouvrir le sac sans toucher les bords
  • Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
  • À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile.
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile
Comprend Surface d’écriture
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Quantité 1 000/paquet
Dimensions (L x l) 229 x 140 mm
Capacité (métrique) 720 mL
Épaisseur (métrique) 89 μm