Learn More
Contec™ Lingettes LE Polynit Heatseal stériles
BIOPHARMA
Code produit 16585360 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
9 x 9 in
Quantité d’emballage:
10 lingettes/Sachet, 36 Sachets/Carton
10 lingettes/Sachet, 50 Sachets/Carton
Conditionnement:
360 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
16585360 9 x 9 in 10 lingettes/Sachet, 50 Sachets/Carton 500 pièces
16595360 12 x 12 in 10 lingettes/Sachet, 36 Sachets/Carton 360 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16585360 Fournisseur Contec™ Code fournisseur LWLE0001
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lingettes LE Polynit Heatseal stériles Contec™ sont des lingettes à 100 % polyester, à faible endotoxine, avec tricotage interlock indémaillable et aux bords étanches
Caractéristiques et avantages
  • Recommandé pour les classes A/B ou ISO Environnements de classe 5 - zones de contact avec le produit
  • La maille polyester 100 % blanchie génère de très faibles niveaux de particules et de fibres
  • Les bords scellés au laser réduisent la production de fibres à partir du bord de la lingette
  • Niveau d'endotoxines certifié < 1 unité d'emballage par lingette, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones de contact avec les produits.
  • Un plus petit nombre de lingettes par sachet élimine les déchets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Tricot de polyester
Couleur Blanc
Bords Bords scellés
Dimensions (L x l) 9 x 9 in
Quantité d’emballage 10 lingettes/Sachet, 50 Sachets/Carton
Stérilité Stérile
Qualité A/B