Description
Caractéristiques et avantages
- Recommandé pour les classes A/B ou ISO Environnements de classe 5 - zones de contact avec le produit
- La maille polyester 100 % blanchie génère de très faibles niveaux de particules et de fibres
- Les bords scellés au laser réduisent la production de fibres à partir du bord de la lingette
- Niveau d'endotoxines certifié < 1 unité d'emballage par lingette, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones de contact avec les produits.
- Un plus petit nombre de lingettes par sachet élimine les déchets
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Tricot de polyester |
| Couleur | Blanc |
| Bords | Bords scellés |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in |
| Quantité d’emballage | 10 lingettes/Sachet, 50 Sachets/Carton |
| Afficher plus |