Learn More
Corning™ Récipients droits en polypropylène stériles
Code produit 11763154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
90 ml
300 ml
Diamètre (métrique):
31 mm
43 mm
75 mm
Hauteur (métrique):
78mm
80 mm
88mm
Conditionnement:
240 pièces
350 pièces
650 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11763154 90 ml 43 mm 80 mm 350 pièces
11703154 300 ml 75 mm 88mm 240 pièces
11733154 50 ml 31 mm 78mm 650 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11763154 Fournisseur Corning™ Code fournisseur FL10005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    127.75€ / 350 pièces
    Économisez 103.25€
    44% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
  • Bouchon à charnière autostable
  • Léger et incassable
  • Polypropylène transparent ou bleu (PP)
  • Stériles, en lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 3 oz.
Capacité (métrique) 90 ml
Type de bouchon Bouchon à charnière autostable
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 43 mm
Hauteur (métrique) 80 mm