Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement
Code produit 11839181 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel en papier/plastique
Emballage individuel en plastique
En vrac
Films plastiques individuels
Papier individuel / film plastique
Tolérance:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±1 ml
±2%
± 1 ml
plusmn;1 ml
plusmn; 0,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Tolérance Conditionnement
11839181 25 ml Emballage individuel en papier/plastique plusmn; 0,5 ml 200 pièces
11849181 1 mL Emballage individuel en papier/plastique ±0,02 ml 1000 pièces
11819660 1 mL Emballage individuel en plastique ±0,02 ml 1000 pièces
11889650 1 mL En vrac ±0,02 ml -
11859181 2 ml Emballage individuel en papier/plastique ±0,04 ml 500 pièces
11879650 2 ml Emballage individuel en plastique ±0,04 ml 500 pièces
11869650 2 ml En vrac ±0,04 ml 500 pièces
11869181 5 ml Emballage individuel en papier/plastique ±0,1 ml 200 pièces
11829660 5 ml Emballage individuel en plastique ±0,1 ml 200 pièces
11899650 5 ml En vrac ±0,1 ml 500 pièces
11879181 10 ml Emballage individuel en papier/plastique ±0,2 ml 200 pièces
11839660 10 ml Emballage individuel en plastique ±0,2 ml 200 pièces
11809660 10 ml En vrac ±0,02 ml 500 pièces
11517752 25 ml Emballage individuel en plastique plusmn; 0,5 ml 200 pièces
12559546 25 ml En vrac plusmn; 0,5 ml 200 pièces
11889181 50 ml Emballage individuel en papier/plastique ± 1 ml 100 pièces
11537752 50 ml Emballage individuel en plastique plusmn;1 ml 100 pièces
11859660 50 ml En vrac ±1 ml 100 pièces
16348745 100 ml Papier individuel / film plastique ±2% 100 pièces
16338745 100 ml Films plastiques individuels ±2% 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 11839181
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les pipettes offrent une meilleure clarté optique — Les repères noirs bien contrastés facilitent la lecture des volumes.
Les traits noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes pour une meilleure clarté optique. En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement Fisherbrand™ réduisent les erreurs de lecture et sont conçues pour les travaux de culture tissulaire.
  • Une bande de loupe de couleur est présente dans le sens de la longueur de la pipette, rendant le ménisque visible à bout de bras.— réduire les erreurs de lecture
  • Pipettes stériles et hydrophobes
  • Offrir une tolérance de ±2 % à volume maximal et avec un embout buccal.
  • Les pipettes de 5, 10, 25 et 50 mL possèdent des graduations ascendantes et descendantes.
  • La conception améliorée des cônes sur les pipettes de 25 et 50 ml augmente l’effet de la tension superficielle pour minimiser les gouttes
  • Le codage couleur sur chaque pipette et sur les sacs intérieurs pour les pipettes en multipack permet de repérer facilement la taille nécessaire
  • La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
  • Bouchon en coton
Order Info
Les sachets intérieurs sont en PEBD recyclable ; les boîtes extérieures sont également recyclables. Les pipettes emballées individuellement sont idéales pour une utilisation en petit volume nécessitant des conditions stériles et sont disponibles dans un emballage en plastique transparent et durable ou dans un emballage en papier/plastique à code couleur pour une réduction de l’adhérence électrostatique. L’emballage en vrac pour les plus grands volumes permet d’accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer les pipettes inutilisées.
Certifications
Certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxicité inférieur à 0,5 UE/ml après USP XIII  test d’endotoxicité bactérienne (85) ; ADNe/ARNase libre ; Sans ESB/EST
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII, USP XXII, apyrogène (85) ; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,2 ml
Graduations négatives 10 ml
Quantité 200/carton, 25/boîte, 8 boîte/carton.
Tolérance plusmn; 0,5 ml
Type d’emballage Emballage individuel en papier/plastique
Couleur Rouge
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui