Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeschreibung
Les traits noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes pour une meilleure clarté optique. En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement Fisherbrand™ réduisent les erreurs de lecture et sont conçues pour les travaux de culture tissulaire.
- Une bande de loupe de couleur est présente dans le sens de la longueur de la pipette, rendant le ménisque visible à bout de bras.— réduire les erreurs de lecture
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Offrir une tolérance de ±2 % à volume maximal et avec un embout buccal.
- Les pipettes de 5, 10, 25 et 50 mL possèdent des graduations ascendantes et descendantes.
- La conception améliorée des cônes sur les pipettes de 25 et 50 ml augmente l’effet de la tension superficielle pour minimiser les gouttes
- Le codage couleur sur chaque pipette et sur les sacs intérieurs pour les pipettes en multipack permet de repérer facilement la taille nécessaire
- La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
- Bouchon en coton
Bestellinformation
Les sachets intérieurs sont en PEBD recyclable ; les boîtes extérieures sont également recyclables. Les pipettes emballées individuellement sont idéales pour une utilisation en petit volume nécessitant des conditions stériles et sont disponibles dans un emballage en plastique transparent et durable ou dans un emballage en papier/plastique à code couleur pour une réduction de l’adhérence électrostatique. L’emballage en vrac pour les plus grands volumes permet d’accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer les pipettes inutilisées.
Zertifizierungen
Certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxicité inférieur à 0,5 UE/ml après USP XIII test d’endotoxicité bactérienne (85) ; ADNe/ARNase libre ; Sans ESB/EST
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII, USP XXII, apyrogène (85) ; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,01 mL |
| Graduations négatives | 0,2 ml |
| Quantité | 1000/carton, 50/boîte, 20 boîte/carton. |
| Tolérance | ±0,02 ml |
| Type d’emballage | Emballage individuel en papier/plastique |
| Couleur | Jaune |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.