Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement
Tous les produits Fisherbrand Produits
Description
Les traits noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes pour une meilleure clarté optique. En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement Fisherbrand™ réduisent les erreurs de lecture et sont conçues pour les travaux de culture tissulaire.
Informations sur la commande
Les sachets intérieurs sont en PEBD recyclable ; les boîtes extérieures sont également recyclables. Les pipettes emballées individuellement sont idéales pour une utilisation en petit volume nécessitant des conditions stériles et sont disponibles dans un emballage en plastique transparent et durable ou dans un emballage en papier/plastique à code couleur pour une réduction de l’adhérence électrostatique. L’emballage en vrac pour les plus grands volumes permet d’accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer les pipettes inutilisées.
Certifications
Certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxicité inférieur à 0,5 UE/ml après USP XIII test d’endotoxicité bactérienne (85) ; ADNe/ARNase libre ; Sans ESB/EST
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer/fonctionner par soufflage |
| Certifications/Conformité | Test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII, USP XXII, apyrogène (85) ; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST |
| Matériau | PS |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1 ml |
| Graduations négatives | Oui |
| Quantité | 10/sachet, 100/boîte |
| Tolérance | ±2% |
| Type d’emballage | Emballage individuel en papier/plastique |
| Afficher plus |