Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour échantillons stériles
Code produit 17903192 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4,5 x 9 po
12 x 18 po
15 x 20 po
Quantité:
100/paquet
250/paquet
500/paquet
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
17903192 15 x 20 po 100/paquet 100 pièces
17943182 4,5 x 9 po 500/paquet 500 pièces
17953182 12 x 18 po 250/paquet 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17903192
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une méthode économique et efficace pour collecter, contenir et transporter des échantillons.
  • Ces sacs d’échantillons sont idéaux pour le transport et le stockage des solides, des semi-solides et des liquides.
  • Stériles
  • Contraception
  • Fiche de fermeture à câble pour une étanchéité supérieure
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Quantité 100/paquet
Dimensions (L x l) 15 x 20 po
Hauteur (métrique) 508 mm
Longueur (métrique) 381 mm
Épaisseur (métrique) 100μ m