Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour échantillons stériles
Code produit 17953182 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4,5 x 9 po
12 x 18 po
15 x 20 po
Quantité:
100/paquet
250/paquet
500/paquet
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
17953182 12 x 18 po 250/paquet 250 pièces
17943182 4,5 x 9 po 500/paquet 500 pièces
17903192 15 x 20 po 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17953182
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une méthode économique et efficace pour collecter, contenir et transporter des échantillons.
  • Ces sacs d’échantillons sont idéaux pour le transport et le stockage des solides, des semi-solides et des liquides.
  • Stériles
  • Contraception
  • Fiche de fermeture à câble pour une étanchéité supérieure
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Quantité 250/paquet
Dimensions (L x l) 12 x 18 po
Hauteur (métrique) 457 mm
Longueur (métrique) 305 mm
Épaisseur (métrique) 100μ m