Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Code produit 13130803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
25m
50m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) unitSize
13130803 8 mm 12 mm 25 m 25m
11741706 1,5 mm 3 mm 50 m 50m
15640191 3 mm 6 mm 10 m 50m
10256454 2 mm 4 mm 50 m 50m
11791706 5 mm 8 mm 10 m 25m
15650191 5 mm 10 mm 10 m 25m
11701716 6 mm 10 mm 25 m 25m
13190793 7 mm 10 mm 10 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13130803 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 760650
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
  • Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
  • Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
  • Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
  • Silicone durci au peroxyde
  • Biologiquement neutre
  • FDA/BfR
  • Pharmacopées américaine et européenne
  • Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires), USP classe VI, BFR, Pharmacopée Européenne
Diamètre (impériale) interne 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Longueur totale (impériale) 82 ft.
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (impériale) 0,08 in
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de milieux aqueux
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Couleur Transparent
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Type de produit Tubulures