Learn More
Fisherbrand™ Seringues stériles à usage unique
Code produit 15819152 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Type de connexion:
Luer Slip
Luer-Lock
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion unitSize
15819152 10 ml Luer Slip 100 pièces
15849152 1 ml Luer-Lock 100 pièces
17171936 1 ml Luer-Lock 100 pièces
15859152 3 ml Luer-Lock 100 pièces
15869152 5 ml Luer-Lock 100 pièces
15879152 10 ml Luer-Lock 100 pièces
15889152 20 ml Luer-Lock 50 pièces
15899152 60 ml Luer-Lock 50 pièces
15889142 1 ml Luer Slip 100 pièces
17161936 1 ml Luer Slip 100 pièces
15899142 3 ml Luer Slip 100 pièces
15809152 5 ml Luer Slip 100 pièces
15829152 20 ml Luer Slip 50 pièces
15839152 60 ml Luer Slip 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15819152
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringue manuelle sans aiguille pour utilisation à des fins de recherche uniquement. Adaptée à une utilisation avec des filtres pour seringues
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Stériles
  • Emballage individuel dans des blisters en plastique / papier
Garantie
5 ans
Spécification
Diamètre (métrique) interne 14,85 mm
Type de produit Pointe Slip
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Luer Slip