Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée stérile
Code produit 17774824 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
10 mL
46 mL
Forme:
Carré
Hexagonale
Conditionnement:
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme Conditionnement
17774824 46 mL Hexagonale 200 pièces
17754824 10 mL Carré 200 pièces
17764824 6 mL Hexagonale 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17774824
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cette nacelle de pesée standard stérile est flexible et présente des surfaces lisses permettant un versement précis, pour une perte d’échantillon minimale. Elle est idéale pour les recherches en sciences de la vie, en denrées alimentaires, en bio-pharmace
  • Stérilisée par faisceau d’électrons afin de réduire le risque de contamination croisée et d’échantillons compromis
  • Fabriquée en PS antistatique 100 % vierge et étanche ; réduit les risques d’adhérence des matériaux sur les unités
  • Jetable
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes
  • Les coins arrondis simplifient le transfert et permettent une flexibilité, pour le versement contrôlé d’échantillons liquides, en poudre ou granulaires
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
  • Couleur : Blanc
  • Conformes FDA / qualité alimentaire
Spécification
Certifications/Conformité FDA et stérilité
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 46 mL
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Hexagonale
Stérilité Stérile
Type Nacelle de pesée
Bords Arrondi
À utiliser avec (application) Pesée
À utiliser avec (équipement) Balance
Nb par paquet 200 Paquets
Dimensions Moyenne
Plage de températures (métrique) -10°C à +70°C
Dimensions (L x l x H) 63,50 x 50,80 x 17,78 mm
Longueur (métrique) 63,50 mm
Largeur (métrique) 50,80 mm
Hauteur (métrique) 17,78 mm