Learn More
Heathrow Scientific™ Bateau de pesée standard stérile et antistatique
BIOPHARMA
Code produit 16206870 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
85 ml
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16206870 85 ml 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16206870 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120710
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La nacelle de pesée standard antistatique et stérile est flexible et présente des surfaces lisses permettant un versement précis pour une perte d’échantillon minimale.
  • Stérile, antistatique
  • Peu profonde, la nacelle est dotée d’un fond plat large pour empêcher tous basculements
  • Bords arrondis pour un transfert aisé
  • Contraste des couleurs pour garantir le retrait complet de l’échantillon
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Conformes FDA / qualité alimentaire.
  • Jetable
  • Fabriquée et conditionnée dans une salle blanche
  • Conditionnement facile à déchirement
Spécification
Capacité (impériale) 2,9 oz.
Certifications/Conformité FDA
Description Nacelle de pesée stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 85 ml
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Stérile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Pesée
À utiliser avec (équipement) Balance
Quantité 200 (40 x 5)
Dimensions Moyenne
Plage de températures (impériale) de 14 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -10 °C à +70 °C
Dimensions (L x l) 85 x 85 mm
Dimensions (L x l x H) 85 x 85 x 24 mm
Longueur (impériale) 3,3 in
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (impériale) 85 mm
Poids (métrique) 3,3 in