Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage en styrène stériles SP Sterileware™
Code produit 11761566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Quantité:
10/Bte
200/carton
Conditionnement:
200 pièces
Pack de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
11761566 14,79 mL 200/carton 200 pièces
15500142 1,23 mL 10/Bte Pack de 10
11378733 2,46 mL 200/carton 200 pièces
15530142 14,79 mL 10/Bte Pack de 10
10573924 1,23 mL 200/carton 200 pièces
15510142 2,46 mL 10/Bte Pack de 10
15520142 4,93 mL 10/Bte Pack de 10
11316944 4,93 mL 200/carton 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11761566 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H369460000
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les cuillères d'échantillonnage stériles en plastique polystyrène sont conçues pour prélever de petites quantités d'échantillons.
En polystyrène.Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
  • Stérile, emballé individuellement, stérilisé par irradiation gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise et expédié avec un certificat de traitement de stérilisation.
  • Matériaux approuvés par la FDA ; Sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Le long manche permet d'atteindre facilement l'intérieur des bocaux, des bouteilles et autres espaces confinés, et minimise les risques de contact direct avec le matériau échantillonné.
  • Longueur totale 17,8 cm (7 in)
Spécification
Quantité 200/carton
Capacité (impériale) 3 c. à café
Capacité (métrique) 14,79 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Cuillère d’échantillonnage
À utiliser avec (application) Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons
Longueur (impériale) 7 in
Largeur (impériale) 1,53 in
Largeur (métrique) 4 cm
Dimensions (L x l) 17,8 x 4 cm
Comprend Certificat de stérilisation
Matériau Polystyrène
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) 17,8 cm
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Spoon