Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage en styrène stériles SP Sterileware™
Description
En polystyrène.Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
- Stérile, emballé individuellement, stérilisé par irradiation gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise et expédié avec un certificat de traitement de stérilisation.
- Matériaux approuvés par la FDA ; Sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Le long manche permet d'atteindre facilement l'intérieur des bocaux, des bouteilles et autres espaces confinés, et minimise les risques de contact direct avec le matériau échantillonné.
- Longueur totale 17,8 cm (7 in)
Specifications
Specifications
| Quantité | 200/carton |
| Capacité (impériale) | 3 c. à café |
| Capacité (métrique) | 14,79 mL |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Largeur (impériale) | 1,53 in |
| Show More |