Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Sterilin™ 30 à 140 mm
GREENER_CHOICE
Code produit 11329283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Hauteur (métrique):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Évent:
1
3
Non
Conditionnement:
1620 pièces
500 pièces
540 pièces
700 pièces
80 pièces
800 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Évent unitSize
11329283 35 mm 11 mm 3 800 pièces
11359273 50 mm 14 mm 1 700 pièces
11369273 60 mm 15 mm 1 540 pièces
10655821 50 mm 20,3 mm 1 500 pièces
11749242 55 mm 12 mm Non 1620 pièces
11339283 139 mm 21,1 mm 3 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11329283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 121V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.67€
    503.00€ / 800 pièces
    Économisez 99.67€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Petri de 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Pétri 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Les tailles les plus petites sont parfaites lorsqu’un gain de place est nécessaire dans les incubateurs
  • La boîte de 55 mm peut accueillir des filtres à membrane de 47 mm, ce qui la rend adaptée pour réaliser des analyses de l’eau
  • La boîte de 50 mm de diamètre (numéro de catalogue 124) mesure plus de 20 mm de profondeur et est conçue pour une utilisation avec des milieux liquides pour faciliter la manipulation
  • La boîte de 140 mm est produite et testée conformément à la norme EN ISO 24998 relative aux boîtes de Petri, qui prévoit des contrôles dimensionnels stricts
  • Fabrication aseptique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rond
Stérilité Fabrication aseptique
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Petri
Nbre par carton 800
Nb par paquet 10
Évent 3
Hauteur (métrique) 11 mm
Hauteur (impériale) 11 po
Diamètre (métrique) 35 mm