Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Sterilin™ 30 à 140 mm
Code produit 11369273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Hauteur (métrique):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Évent:
1
3
Non
Unit Size:
1620 pièces
500 pièces
540 pièces
700 pièces
80 pièces
800 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Évent Unit Size
11369273 60 mm 15 mm 1 540 pièces
11329283 35 mm 11 mm 3 800 pièces
11359273 50 mm 14 mm 1 700 pièces
10655821 50 mm 20,3 mm 1 500 pièces
11749242 55 mm 12 mm Non 1620 pièces
11339283 139 mm 21,1 mm 3 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11369273 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 12317
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Petri de 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Pétri 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Fabrication aseptique
  • La boîte de 50 mm de diamètre (numéro de catalogue 124) mesure plus de 20 mm de profondeur et est conçue pour une utilisation avec des milieux liquides pour faciliter la manipulation
  • La boîte de 55 mm peut accueillir des filtres à membrane de 47 mm, ce qui la rend adaptée pour réaliser des analyses de l’eau
  • La boîte de 140 mm est produite et testée conformément à la norme EN ISO 24998 relative aux boîtes de Petri, qui prévoit des contrôles dimensionnels stricts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forme Rond
Stérilité Fabrication aseptique
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Petri
Nbre par carton 540
Nb par paquet 10
Évent 1
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 60 mm