Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Code produit 11399183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Absorbance:
400 ml/m2
800 mL/m2
Quantité:
1 x 50 m, rouleau
100 feuilles
50 x feuilles
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 feuilles
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Absorbance Quantité Conditionnement
11399183 BenchGuard Extra 800 mL/m2 50 x feuilles 50 feuilles
11359183 BenchGuard 400 ml/m2 1 x 50 m, rouleau 1 pièce
11952568 BenchGuard 400 ml/m2 100 feuilles 100 pièces
11389183 BenchGuard Extra 800 mL/m2 1 x 50 m, rouleau 1 pièce
11709232 BenchGuard Extra 800 mL/m2 50 x feuilles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11399183 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BG60E
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez les paillasses et autres surfaces contre les déversements de liquides avec le revêtement hautement absorbant Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Protégez vos paillasses et autres surfaces contre le déversement de liquides avec le revêtement très absorbant Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Ce liner absorbant procure également un rembourrage pour la verrerie lorsqu’elle tombe accidentellement sur la paillasse.
  • Disponible avec des capacités d’absorption de 400 ml/m2 et 800 ml/m2
  • Revêtement en plastique sur un côté afin d’éviter les infiltrations
  • Disponible sous forme de rouleaux ou de feuilles
  • Rouleaux fournis dans des distributeurs faciles à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protection pour paillasse
Absorbance 800 mL/m2
Longueur (impériale) 1,607612 pi
Longueur (métrique) 0,6 m
Largeur (impériale) 1,6076 pi
Largeur (métrique) 0,49 m
Description BenchGuard Extra
Quantité 50 x feuilles