Learn More
Thermo Scientific™ Plaques noires et blanches Sterilin™ Microtiter™
Code produit 11359163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11359163 Noir 50 pièces
11718194 Blanc 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359163 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 611F96BK
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Réalisez des travaux de fluorescence et des études de bioluminescence avec des plaques noires et blanches 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Réalisez des travaux de fluorescence et des études de bioluminescence avec des plaques noires et blanches 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; si nécessaire, le couvercle 642000 leur est adapté.
  • Les plaques à 96 puits noires sont idéales pour les travaux de fluorescence où le pigment empêche les «interférences« entre les puits — la faible fluorescence de fond minimise la dispersion de la lumière
  • Les plaques à 96 puits blanches sont idéales pour les études de bioluminescence où le pigment facilite la réflectivité et la sensibilité
  • Conformes aux directives SBS, garantissant une adaptation à tous les systèmes automatisés
  • Fabriquées en PS vierge
  • Fournies non stériles, offrant une surface de liaison moyenne
  • Conception à puits de cheminée pour aider à réduire la contamination
Alertes de commande :
Fournies sans couvercle ; si nécessaire, le couvercle 642000 lui est adapté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 50 sachet, 5 boîtes
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 400 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Nbre par carton 50
Nb par paquet 5
Quantité 50/boîte