Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en PS apyrogène Sterilin™, 7 ml, bouchon en plastique
Code produit 11319123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polypropylène
Polyéthylène
Nbre par carton:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
400/Carton
50/Carton
700/Carton
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
300 pièces
400 pièces
50 pièces
700 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau du bouchon Nbre par carton Conditionnement
11319123 30 mL Polypropylène 400/Carton 400 pièces
11309123 7 mL Polyéthylène 700/Carton 700 pièces
11329123 60 mL Métal 300/Carton 300 pièces
11339123 100 mL Métal 200/Carton 200 pièces
11349123 150 mL Métal 120/Carton 120 pièces
11359123 250 ml Métal 50/Carton 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11319123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 128PYR
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • Étiqueté avec des numéros de lot pour une traçabilité complète
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Certifications/Conformité Soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Certifiés sans endotoxines à des niveaux < 0.01 EU/m.
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Récipient apyrogène
Diamètre (métrique) 31 mm
Hauteur (métrique) 94 mm
Étiquette Imprimé
Nbre par carton 400/Carton