Learn More
Thermo Scientific™ Poires pour pipettes Sterilin™
Code produit 12872893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Poires pour pipettes ; tétine n° 10 (boîte de 100)
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12872893 Poires pour pipettes ; tétine n° 10 (boîte de 100) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12872893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TET0102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    213.00€ / 100 pièces
    Économisez 112.00€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Transférez des liquides en toute sécurité à l’aide de pipettes en verre et de ces poires pour pipettes en caoutchouc naturel.
Transférez des liquides en toute sécurité à l’aide de pipettes en verre et de ces poires pour pipettes Sterilin™ en caoutchouc naturel.
  • Idéales pour une utilisation avec des pipettes Pasteur en verre
  • Fabriquées en caoutchouc naturel
  • Volume prélevé : 0,22 cm3
Informations de commande
  • Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Poires pour pipettes ; tétine n° 10 (boîte de 100)
À utiliser avec Pipette Pasteur en verre
Matériau Caoutchouc naturel
À utiliser avec (équipement) Idéales pour une utilisation avec des pipettes Pasteur en verre