Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert en plastique Sterilin™
Code produit 11329203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
Quantité:
500
500/sachet ; 3000/boîte
Conditionnement:
3000 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
11329203 1 ml 500 500 pièces
12153390 1 ml 500 3000 pièces
11339203 1 ml 500 500 pièces
11349203 1 ml 500 500 pièces
12027502 3 ml 500/sachet ; 3000/boîte 3000 pièces
12909487 3 ml 500/sachet ; 3000/boîte 500 pièces
11369203 3 ml 500 500 pièces
11379203 3 ml 500 500 pièces
12999477 - 500 500 pièces
11758908 - 500 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11329203 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 201C
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transférez les liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour un usage général en laboratoire et pour le stockage et le transport des échantillons.
Transférez des liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
  • Fabriquées à partir de PEBD non toxique
  • L’ampoule de remplissage intégrée élimine la contamination associée à des ampoules en caoutchouc distinctes.
  • Excellente transparence et épaisseur uniforme
  • Graduations précises sur les versions 1 et 3 ml, garantissant la cohérence des résultats
  • Peuvent être thermoscellées pour le stockage et le transport des échantillons
  • Ampoules thermoscellées compatibles pour le stockage dans la phase gazeuse de l’azote liquide
  • Graduation de 3 ml : convient pour les banques du sang et une utilisation générale en laboratoire
  • Tige étroite : convient pour une utilisation comme flacon de congélation, la sédimentation et le transport
  • Graduation de 1 ml : convient pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport
  • d’échantillons
Informations de commande
  • Disponibles uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Quantité 500
Volume (métrique) 1 ml