Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Pétri en PS
Code produit p-8002114 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Évent:
0
1
3
Conditionnement:
600 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Évent Conditionnement
12654785 1 600 pièces
12664785 3 600 pièces
12644785 0 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12654785
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Type Boîte de Pétri
Quantité 600/boîte
Évent 1
Hauteur (métrique) 16,2 mm
Diamètre (métrique) 90 mm