Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage d’eau Sterilin™
Code produit 30243686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
Forme:
Carré
Rectangle
Rond
Description:
Dosé à 120 mg/l
Dosé à 20 mg/l
Non dosé
Matériau:
PET
PS
TEP
Conditionnement:
126 pièces
174 pièces
70 pièces
84 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme Description Matériau unitSize
30243686 1000 ml Carré Dosé à 120 mg/l PET 84 pièces
30243687 350 ml Rectangle Dosé à 20 mg/l PET 174 pièces
30243690 350 ml Rectangle Non dosé PET 174 pièces
30243683 350 ml Rectangle Dosé à 120 mg/l PET 174 pièces
30243693 500 ml Carré Dosé à 120 mg/l PET 126 pièces
30243682 500 ml Carré Dosé à 20 mg/l PET 126 pièces
30243688 500 ml Carré Non dosé PET 126 pièces
30243689 500 ml Rectangle Dosé à 120 mg/l PET 174 pièces
30243684 500 ml Rectangle Dosé à 20 mg/l PET 174 pièces
30243685 500 ml Rectangle Non dosé PET 174 pièces
11309243 500 ml Rond Dosé à 20 mg/l PS 70 pièces
11319243 500 ml Rond Non dosé PS 70 pièces
30243692 1 000 ml Carré Dosé à 20 mg/l TEP 84 pièces
30243691 1000 ml Carré Non dosé PET 84 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 30243686 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur WSC1000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez un échantillonnage facile d’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage d’eau Thermo Scientific™ Sterilin™.
Effectuez un échantillonnage facile de l’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage de l’eau Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
  • Fabriquées avec :
    • Polystyrène flexible
    • PETG robuste non toxique
    • NOUVEAU, PRT léger pour une meilleure manipulation
  • Livrés vides ou prédosés avec du thiosulfate de sodium
  • Les flacons en polystyrène et en PETG sont dotés d’étiquettes à code couleur pour faciliter la différenciation :
    • Bleu : dosé
    • Vert : non dosé
  • Flacons inviolables pour préserver l’intégrité des échantillons
  • Numéro de lot pour une traçabilité totale
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Dose de 20 mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une faible concentration de chlore
  • Dose de 120mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une concentration élevée de chlore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Naturel
Description Dosé à 120 mg/l
Matériau PET
Nbre par carton 84
Stérilité Irradié aux rayons gamma
Couleur de bouchon Bleu
Forme Carré
Matériau du bouchon HDPE