Learn More
Brand™ Ruban indicateur de stérilisation auto-adhésif
Code produit 10480863 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 m x 19 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10480863 50 m x 19 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10480863 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 61750
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient des pigments thermo-actifs. Le rouleau auto-adhésif indicateur de stérilisation BRAND™ devient marron après l’autoclavage.
Papier crépon, auto-adhésif contenant des pigments thermo-actifs. Les barrettes blanches deviennent brunes après l’autoclavage (121°C : après environ 20 min ou 134°C : après environ 5 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 50 m x 19 mm
À utiliser avec (application) Détection de la fin du processus de stérilisation
Longueur (métrique) 50 m
Type de produit Bandes adhésives
max. (métrique) 121°C à 134°C
Matériau Papier crépon avec pigments thermo-actifs
Indicateur de stérilisation Oui
Temps de stérilisation 121° 20 min, 134° 5 min
Largeur (métrique) extérieure 19 mm