Learn More
DWK Life Sciences Boîte de Petri STERIPLAN™, en verre sodocalcique
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître.
- Absence de bulles et de traces
- Distribution uniforme du fond à coudre possible
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |