Learn More
DWK Life Sciences Boîte de Petri STERIPLAN™, en verre sodocalcique
Code produit 11770844 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Conditionnement:
10 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11770844 120 mm 20 mm 10 pièces
11740834 60 mm 15 mm 10 pièces
11760834 100 mm 10 mm 10 pièces
11750844 100 mm 15 mm 10 pièces
11760844 100 mm 20 mm 10 pièces
11780844 150 mm 25 mm 10 pièces
11735424 200 mm 30 mm 10 pièces
11756968 40 mm 12 mm 10 pièces
11766968 180 mm 30 mm 10 pièces
11776968 200 mm 45 mm 10 pièces
11750834 80 mm 15 mm 10 pièces
11688683 90 mm 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11770844 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 237555107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.42€
    34.55€ / 10 pièces
    Économisez 2.87€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les boîtes de Petri sont utilisées pour la culture de bactéries, de levures, de cellules végétales et animales sur des milieux solides.
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître.
  • Absence de bulles et de traces
  • Distribution uniforme du fond à coudre possible
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire
Nb par paquet 10/Bte
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 120 mm