Description
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- PE "Green", blanc
- Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conforme à la norme UE sur les denrées alimentaires et avec l’approbation de la FDA
- Deux tailles disponibles : 2,5 ml (c. à thé) et 10 ml (c. à soupe)
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Couleur | blanc |
| Jetable | Recyclables |
| Type de produit | Cuillère |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des poudres, granulés et liquides |
| Matériau | PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) |
| Longueur (métrique) | 170 mm |