Learn More
Buerkle™ Spatules d’échantillonnage SteriPlast™
BIOPHARMA
Code produit 15336327 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
263 mm
268 mm
Comprend:
Avec étui
Sans étui
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Comprend Conditionnement
15336327 263 mm Sans étui 10 pièces
15346327 268 mm Avec étui 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15336327 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53781009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.32€
    18.45€ / 10 pièces
    Économisez 8.87€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Percent les sachets en papier ou en plastique pour l’échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes. Les spatules d’échantillonnage SteriPlast™ Buerkle™ sont stériles et conditionnées individuellement. Elles sont disponibles avec ou sans
  • Profondeur d'insertion de 150 mm
  • Lame pointue pour un perçage facile du papier ou des sachets en plastique
  • Disponible avec ou sans gaine pour réduire le risque de contamination de l’échantillon
  • Poignée ergonomique solide
  • Idéal pour l’échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes
  • Conditionnement individuel pour usage unique
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sans gaine
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,41 oz.
Capacité (métrique) 12 ml
Couleur blanc
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Comprend Sans étui
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 263 mm